Läs mer
(1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol, Mikromol™
Beskrivning
(1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol |
| CAS | 77301-42-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H14 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (1RS)-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol, Naproxen Imp. K (EP), Naproxen USP Related Compound K, Naproxen USP RC K, Naproxen Related Compound K, Naproxen Impurity K |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-9,14H,1-2H3 |
| LEDER | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)O |
| IUPAC-namn | 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanol |
| Visa mer |