missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Mikromol™
Beskrivning
(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2H-2-Ethyl Candesartan Cilexetil |
| CAS | 914613-36-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2H-2-Ethyl Candesartan Cilexetil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C35 H38 N6 O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-7-carboxylic acid, 2-ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Imp. F (EP), (1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 2-Ethoxy-1-[[2'-(2-ethyl-2H-tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylate, Candesartan Cilexetil Related Compound F, Candesartan Cilexetil Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C35H38N6O6/c1-4-41-38-32(37-39-41)28-15-10-9-14-27(28)25-20-18-24(19-21-25)22-40-31-29(16-11-17-30(31)36-34(40)44-5-2)33(42)45-23(3)46-35(43)47-26-12-7-6-8-13-26/h9-11,14-21,23,26H,4-8,12-13,22H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOc1nc2cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC3CCCCC3)c2n1Cc4ccc(cc4)c5ccccc5c6nnn(CC)n6 |
| IUPAC-namn | 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 2-ethoxy-3-[[4-[2-(2-ethyltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?