missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 3-[[2'-(1-Ethyl-1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate, Mikromol™

Produktkod. 30051485
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051485 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051485 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0776.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(1RS)-1-[[(Cyclohexyloxy)carbonyl]-oxy]ethyl 3-[[2'-(1-Ethyl-1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-4-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Desethoxy-2-hydroxy-1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil
CAS 1185255-99-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Desethoxy-2-hydroxy-1H-1-Ethyl Candesartan Cilexetil
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C33 H34 N6 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid, 3-[[2'-(1-ethyl-1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2,3-dihydro-2-oxo-, 1-[[(cyclohexyloxy)carbonyl]oxy]ethyl ester, Candesartan Cilexetil Imp. C (EP), Candesartan Cilexetil Impurity C
InChI formel InChI=1S/C33H34N6O6/c1-3-39-30(35-36-37-39)26-13-8-7-12-25(26)23-18-16-22(17-19-23)20-38-29-27(14-9-15-28(29)34-32(38)41)31(40)43-21(2)44-33(42)45-24-10-5-4-6-11-24/h7-9,12-19,21,24H,3-6,10-11,20H2,1-2H3,(H,34,41)
LEDER CCn1nnnc1c2ccccc2c3ccc(CN4C(=O)Nc5cccc(C(=O)OC(C)OC(=O)OC6CCCCC6)c45)cc3
IUPAC-namn 1-cyclohexyloxycarbonyloxyethyl 3-[[4-[2-(1-ethyltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]-2-oxo-1H-benzimidazole-4-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 610.66
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 610.254 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.