missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1RS)-1-fenyl-1-(pyridin-2-yl)etanol hydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
(1RS)-1-fenyl-1-(pyridin-2-yl)etanol hydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol Hydrochloride |
| CAS | 879671-67-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H13 N O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. B (EP), Doxylamine Imp. B (EP), (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol Hydrochloride, Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Doxylamine Hydrogen Succinate Impurity B as Hydrochloride, Doxylamine Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO.ClH/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14-12;/h2-10,15H,1H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(O)(c1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 1-fenyl-1-pyridin-2-yletanol; hydroklorid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?