Läs mer
(1RS)-1-fenyl-1-(pyridin-2-yl)etanol N-oxid, Mikromol™
Beskrivning
(1RS)-1-fenyl-1-(pyridin-2-yl)etanol N-oxid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide |
| CAS | 100393-43-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H13 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (1RS)-1-Phenyl-1-(pyridin-2-yl)ethanol N-Oxide, alpha-Methyl-alpha-phenyl-2-pyridinemethanol 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO2/c1-13(15,11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-14(12)16/h2-10,15H,1H3 |
| LEDER | CC(O)(c1ccccc1)c2cccc[n+]2[O-] |
| IUPAC-namn | 1-(1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)-1-fenyletanol |
| Visa mer |