Läs mer
(1RS)-2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol, Mikromol™
Beskrivning
(1RS)-2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS)-2-(Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol |
| CAS | 24085-03-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1RS)-2-(Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H27 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Salbutamol Sulphate Imp. E (EP), Salbutamol Imp. E (EP), (1RS)-2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol, AH 3521, Ph Eur Salbutamol Impurity E, Benzyl salbutamol, Salbutamol Impurity E, Salbutamol Sulfate Impurity E, Salbutamol Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO3/c1-20(2,3)21(12-15-7-5-4-6-8-15)13-19(24)16-9-10-18(23)17(11-16)14-22/h4-11,19,22-24H,12-14H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)N(CC(O)c1ccc(O)c(CO)c1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 4-[2-[benzyl(tert-butyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol |
| Visa mer |