missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1RS,2SR)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 18092160
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18092160 100 mg
18041010 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18092160 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0007.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

(1RS,2SR)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1RS,2SR)-2-((Dimethylamino)methyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride
CAS 73806-49-2
Analyt- eller komponentnamn (1RS,2SR)-2-((Dimethylamino)methyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H25 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Tramadol Hydrochloride Imp. A (EP), Tramadol Imp. A (EP), Tramadol USP Related Compound A CIV, Tramadol USP RC A CIV, (1RS,2SR)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Tramadol Related Compound A as Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Tramadol Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16-;/m0./s1
LEDER Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@H]2CN(C)C
IUPAC-namn (1R,2S)-2-[(dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 299.84
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 299.1652 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.