Läs mer
(1RS)-3-(Methylamino)-1-fenylpropan-1-ol, Mikromol™
Produktkod. 17991256
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17991256 100 mg
17931946 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17991256 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0256.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(1RS)-3-(Metylamino)-1-fenylpropan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
CAS 42142-52-9
Analyt- eller komponentnamn (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H15 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol, Fluoxetine Hydrochloride Imp. A (EP), Atomoxetine Hydrochloride Impurity H, Fluoxetine Hydrochloride Impurity A, Atomoxetine Impurity H, Fluoxetine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
LEDER CNCCC(O)c1ccccc1
IUPAC-namn 3-(metylamino)-1-fenylpropan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 165.23
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 165,1154 g/mol