Läs mer
(1RS,4RS)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(1RS,4RS)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS,4RS)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 79559-98-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1RS,4RS)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H18 Cl N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Sertraline Hydrochloride Imp. C (EP), Sertraline Imp. C (EP), (1RS,4RS)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Sertraline Impurity C as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)cc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (1S,4S)-4-(4-chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |