Läs mer
(1RS,4RS)-N-Metyl-4-fenyl-1,2,3,4-tetrahydronafthal-1-amin hydroklorid, Mikromol™
Beskrivning
(1RS,4RS)-N-metyl-4-fenyl-1,2,3,4-tetrahydronafthalen-1-amin hydroklorid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS,4RS)-N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 52758-05-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1RS,4RS)-N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C17 H19 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Sertraline Hydrochloride Imp. B (EP), Sertraline Imp. B (EP), (1RS,4RS)-N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Sertraline Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N.ClH/c1-18-17-12-11-14(13-7-3-2-4-8-13)15-9-5-6-10-16(15)17;/h2-10,14,17-18H,11-12H2,1H3;1H/t14-,17-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (1S,4S)-N-metyl-4-fenyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-amin; hydroklorid |
| Visa mer |