Läs mer
(1RS,4SR)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, Mikromol™
Produktkod. 17982186
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17982186 25 mg
1 options
Produktkod. 17982186 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0317.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(1RS,4SR)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1RS,4SR)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
CAS 107538-97-6
Analyt- eller komponentnamn (1RS,4SR)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H18 Cl N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym trans-4-(4-chlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-Naphthalenamine, (1RS,4SR)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
InChI formel InChI=1S/C17H18ClN/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3/t14-,17+/m0/s1
LEDER CN[C@@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)cc2)c3ccccc13
IUPAC-namn (1R,4S)-4-(4-chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine
Molekylvikt (g/mol) 271.78
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 271.1128 g/mol