Läs mer
(1RS,4SR)-7-(2-metylpropyl)-1-[4-(2-metylpropyl)fenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1,4-dikarboxylsyra, Mikromol™
Produktkod. 30463641
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463641 4 x 25 mg
17984286 100 mg
17900996 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30463641 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0002.2900254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(1RS,4SR)-7-(2-metylpropyl)-1-[4-(2-metylpropyl)fenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1,4-dikarboxylsyra, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
CAS 2517611-89-9
Analyt- eller komponentnamn (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C26 H32 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (1RS,4SR)-7-(2-Methylpropyl)-1-[4-(2-methyl-propyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1,4-dicarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C26H32O4/c1-16(2)13-18-5-8-20(9-6-18)26(25(29)30)12-11-22(24(27)28)21-10-7-19(14-17(3)4)15-23(21)26/h5-10,15-17,22H,11-14H2,1-4H3,(H,27,28)(H,29,30)/t22-,26+/m0/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)[C@@]2(CC[C@H](C(=O)O)c3ccc(CC(C)C)cc23)C(=O)O
IUPAC-namn (1S,4R)-6-(2-metylpropyl)-4-[4-(2-metylpropyl)fenyl]-2,3-dihydro-1H-naftalen-1,4-dikarboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 408.53
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 408,2301 g/mol