missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1RS)-5-Benzoyl-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
(1RS)-5-Benzoyl-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-benzoyl-N-(1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide |
| CAS | 167105-80-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-benzoyl-N-(1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H22 N2 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Ketorolac Trometamol Imp. E (EP), Ketorolac USP Related Compound A, Ketorolac USP RC A, 5-Benzoyl-2,3-dihydro-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-1H-pyrrolizine-1-carboxamide, 1H-Pyrrolizine-1-carboxamide, 5-benzoyl-2,3-dihydro-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-, (+/-)-, (1RS)-5-Benzoyl-N-[2-hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide, Ketorolac Related Compound A, Ketorolac Trometamol Impurity E, Ketorolac Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O5/c22-10-19(11-23,12-24)20-18(26)14-8-9-21-15(14)6-7-16(21)17(25)13-4-2-1-3-5-13/h1-7,14,22-24H,8-12H2,(H,20,26) |
| LEDER | OCC(CO)(CO)NC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 5-benzoyl-N-[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?