Läs mer
(1S)-1-[3-[(2-Methoxyethoxy)methoxy]phenyl]-1,2-ethanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S)-1-[3-[(2-Methoxyethoxy)methoxy]phenyl]-1,2-ethanediol |
| CAS | 215439-44-4 |
| Molekylformel | C12H18O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (S)-1-(3-Methoxyethoxymethoxy)phenyl-1,2-ethanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O5/c1-15-5-6-16-9-17-11-4-2-3-10(7-11)12(14)8-13/h2-4,7,12-14H,5-6,8-9H2,1H3/t12-/m0/s1 |
| LEDER | COCCOCOc1cccc(c1)[C@H](O)CO |
| IUPAC-namn | (1R)-1-[3-(2-methoxyethoxymethoxy)phenyl]ethane-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vikt | 242.1154 |