missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-methanesulfonyl-ethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S)-1-(3-Ethoxy-4-methoxy-phenyl)-2-methanesulfonyl-ethylamine |
| CAS | 608141-42-0 |
| Molekylformel | C12H19NO4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (alphaS)-3-Ethoxy-4-methoxy-alpha-[(methylsulfonyl)methyl]benzenemethanamine, 3-Ethoxy-4-methoxy-alpha-[(methylsulfonyl)methyl]-(alphaS)-benzenemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO4S/c1-4-17-12-7-9(5-6-11(12)16-2)10(13)8-18(3,14)15/h5-7,10H,4,8,13H2,1-3H3/t10-/m1/s1 |
| LEDER | CCOc1cc(ccc1OC)[C@H](N)CS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | (1S)-1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)-2-methylsulfonylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 273.35 |
| Formel vikt | 273.1035 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?