missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1S)-1-(4-phenylphenyl)ethan-1-ol, TRC

Produktkod. 30413518
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413518 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30413518 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68178010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1S)-1-(4-phenylphenyl)ethan-1-ol
CAS 150283-02-6
Molekylformel C14H14O
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11,15H,1H3/t11-/m0/s1
LEDER C[C@H](O)c1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC-namn (1S)-1-(4-phenylphenyl)ethanol
Molekylvikt (g/mol) 198.26
Formel vikt 198.1045
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.