Läs mer
(1S)-1-(4-phenylphenyl)ethan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S)-1-(4-phenylphenyl)ethan-1-ol |
| CAS | 150283-02-6 |
| Molekylformel | C14H14O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11,15H,1H3/t11-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](O)c1ccc(cc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (1S)-1-(4-phenylphenyl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.26 |
| Formel vikt | 198.1045 |