Läs mer
(1S)-(+)-10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester, TRC
Produktkod. 30179837
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30179837 250 mg
1 options
Produktkod. 30179837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC175055250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154335-57-6
Molekylformel C12H20O4S
Molekylvikt (g/mol) 260.35
Synonym 7,7-Dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic Acid Ethyl Ester, Ethyl ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate, 10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester
IUPAC-namn ethyl ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate
LEDER O=S(C[C@@]12CC[C@@H](C2(C)C)CC1=O)(OCC)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-(+)-10-Camphorsulfonic Acid Ethyl Ester
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20O4S/c1-4-16-17(14,15)8-12-6-5-9(7-10(12)13)11(12,2)3/h9H,4-8H2,1-3H3/t9-,12+/m1/s1
Formel vikt 260.11