Läs mer
(1S)-(+)-(10-Kamforsulfonyl)oxaziridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S)-(+)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine |
| CAS | 104322-63-6 |
| Molekylformel | C10 H15 N O3 S |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9+,10+,11?/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@@H]2CC[C@]13CS(=O)(=O)N4O[C@@]34C2 |
| IUPAC-namn | 11,11-dimetyl-5-oxa-3λ6-thia-4-azatetracyklo[6.2.1.01,6.04,6]undekane 3,3-dioxid |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.3 |
| Formel vikt | 229.0773 |