missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[1S-(1Alpha,3aBeta,4Beta,7aAlpha)]-4-[2-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethyl]octahydro-1-hydroxy-7a-methyl-5H-inden-5-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [1S-(1alpha,3abeta,4beta,7aalpha)]-4-[2-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethyl]octahydro-1-hydroxy-7a-methyl-5H-inden-5-one |
| CAS | 57780-81-1 |
| Molekylformel | C18H24O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Estradiol Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O4/c1-18-9-8-16(21)13(14(18)5-7-17(18)22)4-2-11-10-12(19)3-6-15(11)20/h3,6,10,13-14,17,19-20,22H,2,4-5,7-9H2,1H3/t13-,14-,17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]([C@H]1O)(CCC2=O)[C@](CC1)([H])[C@@H]2CCC(C=C(O)C=C3)=C3O |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.38 |
| Formel vikt | 304.1675 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?