Läs mer
(1S)-2,2-dimetylcyklopropankarboxamid, Mikromol™
Beskrivning
(1S)-2,2-dimetylcyklopropankarboxamid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide |
| CAS | 75885-58-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H11 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (1S)-, Cyclopropanecarboxamide, 2,2-dimethyl-, (S)-, (1S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, (S)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide, S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropane-1-carboxamide, S-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)C[C@@H]1C(=O)N |
| IUPAC-namn | (1S)-2,2-dimetylcyklopropan-1-karboxamid |
| Visa mer |