missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[(1S,2R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-[isobutyl-[(4-aminophenyl)sulfonyl]amino]propyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | tert-Butyl N-[(1S,2R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-[(4-aminophenyl)sulfonyl(2-methylpropyl)amino]propyl]carbamate |
| CAS | 183004-94-6 |
| Molekylformel | C25 H37 N3 O5 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Carbamic acid, N-[(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), Carbamic acid, [3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, [R-(R*,S*)]-, tert-Butyl [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](isobutyl)amino]-1-benzyl-2-hydroxypropyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C25H37N3O5S/c1-18(2)16-28(34(31,32)21-13-11-20(26)12-14-21)17-23(29)22(15-19-9-7-6-8-10-19)27-24(30)33-25(3,4)5/h6-14,18,22-23,29H,15-17,26H2,1-5H3,(H,27,30)/t22-,23+/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(2S,3R)-4-[(4-aminophenyl)sulfonyl-(2-methylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 491.64 |
| Formel vikt | 491.2454 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?