missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[(1S,2R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-[isobutyl-[(4-aminophenyl)sulfonyl]amino]propyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC

Produktkod. 30343191
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30343191 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30343191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB279950500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material tert-Butyl N-[(1S,2R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-[(4-aminophenyl)sulfonyl(2-methylpropyl)amino]propyl]carbamate
CAS 183004-94-6
Molekylformel C25 H37 N3 O5 S
Kvantitet 500 mg
Synonym Carbamic acid, N-[(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), Carbamic acid, [3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, [R-(R*,S*)]-, tert-Butyl [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](isobutyl)amino]-1-benzyl-2-hydroxypropyl]carbamate
InChI formel InChI=1S/C25H37N3O5S/c1-18(2)16-28(34(31,32)21-13-11-20(26)12-14-21)17-23(29)22(15-19-9-7-6-8-10-19)27-24(30)33-25(3,4)5/h6-14,18,22-23,29H,15-17,26H2,1-5H3,(H,27,30)/t22-,23+/m0/s1
LEDER CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2S,3R)-4-[(4-aminophenyl)sulfonyl-(2-methylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]carbamate
Molekylvikt (g/mol) 491.64
Formel vikt 491.2454
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.