missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

[(1S,2R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-[isobutyl-d9-[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]propyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC

Produktkod. 30345638
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30345638 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30345638 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2790721MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material [(1S,2R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-[isobutyl-d9-[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]propyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 1146967-62-5
Molekylformel C25H26D9N3O7S
Kvantitet 1 mg
Synonym N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl-d9)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C25H35N3O7S/c1-18(2)16-27(36(33,34)21-13-11-20(12-14-21)28(31)32)17-23(29)22(15-19-9-7-6-8-10-19)26-24(30)35-25(3,4)5/h6-14,18,22-23,29H,15-17H2,1-5H3,(H,26,30)/t22-,23+/m0/s1/i1D3,2D3,16D2,18D
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])N(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn tert-butyl N-[(2S,3R)-4-[[1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propyl]-(4-nitrophenyl)sulfonylamino]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]carbamate
Molekylvikt (g/mol) 530.68
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.