Läs mer
[(1S,2R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-[isobutyl-d9-[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]propyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(1S,2R)-1-Benzyl-2-hydroxy-3-[isobutyl-d9-[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]propyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 1146967-62-5 |
| Molekylformel | C25H26D9N3O7S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl-d9)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H35N3O7S/c1-18(2)16-27(36(33,34)21-13-11-20(12-14-21)28(31)32)17-23(29)22(15-19-9-7-6-8-10-19)26-24(30)35-25(3,4)5/h6-14,18,22-23,29H,15-17H2,1-5H3,(H,26,30)/t22-,23+/m0/s1/i1D3,2D3,16D2,18D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])N(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(2S,3R)-4-[[1,1,2,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propyl]-(4-nitrophenyl)sulfonylamino]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 530.68 |