Läs mer
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol hydrochloride ≥97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7052487
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15448815 1 g 1g
15458815 5 g 5g
15468815 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15448815 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34178.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1215194-05-0
Molekylformel C13H20ClNO
Molekylvikt (g/mol) 241.759
MDL-nummer MFCD09749874
InChI-nyckel PMKBLGNPWCWAAH-LOCPCMAASA-N
Synonym 1s,2r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl-propan-1-ol hydrochloride, unii-53898pkl6x, 1s,2r-1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl-1-propanol hydrochloride, 1s,2r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl propan-1-ol hydrochloride, c13h19no.clh, beta-methyl-alpha-phenyl-1-pyrrolidineethanol hydrochloride, n-pyrrolidinyl-d-norephedrine hydrochloride, unii-72qsq2q85m component, --threo-dihydro-alpha-pyrrolidinopropiophenone hydrochloride, 1s,2r---1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl-1-propanol hydrochloride
PubChem CID 44890859
IUPAC-namn (1S,2R)-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol;hydrochloride
LEDER CC(C(C1=CC=CC=C1)O)N2CCCC2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol hydrochloride
Smältpunkt 222°C to 224°C
Färg Vit till grädde
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 241.76
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Pulver