Läs mer
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam, 99%
Produktkod. 11422628
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422628 5 g 5g
11412628 1 g 1g
11432628 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15897.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94594-90-8 | C10H17NO2S | 215.311 g/mol
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam används i den asymmetriska syntesen av (S)- och (R)-N-Fmoc-S-trityl-α -metylcystein. Det används som protonkälla i syntesen av kiralα ,γ -ersattγ -butyrolaktoner. Den används också som en kiral sond för den optiska upplösningen genom HPLC och röntgenkristallografisk bestämning av den absoluta stereokemin hos karboxylsyror. Används även för att framställa N-akryloylderivat som används som dienofiler i asymmetriska Diels-Alder-reaktioner. och för andra asymmetriska transformationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam används i den asymmetriska syntesen av (S)- och (R)-N-Fmoc-S-trityl-α -metylcystein. Det används som protonkälla i syntesen av kiralα ,γ -ersattγ -butyrolaktoner. Den används också som en kiral sond för den optiska upplösningen genom HPLC och röntgenkristallografisk bestämning av den absoluta stereokemin hos karboxylsyror. Används även för att framställa N-akryloylderivat som används som dienofiler i asymmetriska Diels-Alder-reaktioner. och för andra asymmetriska transformationer.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94594-90-8
Molekylformel C10H17NO2S
Molekylvikt (g/mol) 215.311
MDL-nummer MFCD00066271
InChI-nyckel DPJYJNYYDJOJNO-SZBHIRRCSA-N
Synonym 5r,7r-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? decane-3,3-dione, --10,2-camphorsultam;--exo-10,2-bornanesultam; 3as-3a, a,6, a,7a, a-hexahydro-8,8-dimethyl-3h-3a,6-methano-2,1-benzisothiazole-2,2-dioxide; 1s,5r-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.01,5 decane 3,3-dioxide
PubChem CID 54579826
LEDER CC1(C2CCC13CS(=O)(=O)NC3C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2R)-(-)-10,2-Camphorsultam
Smältpunkt 181°C to 186°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 83811
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Optisk rotation −33° (c=1 in Ethanol)
Formel vikt 215.32
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.