Läs mer
(1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyetyl)-6-fluorochroman, Mikromol™
Produktkod. 30049156
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049156 25 mg
1 options
Produktkod. 30049156 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0947.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyetyl)-6-fluorokroman
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
CAS 129050-27-7
Analyt- eller komponentnamn (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18H20FNO2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, 2H-1-Benzopyran-2-methanol, 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, [R-(R*,S*)]-, (αS,2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-2H-1-benzopyran-2-methanol, (-)-(S)-N-Benzyl-2-[(R)-6-fluorochroman-2-yl]-2-hydroxyethanamine, (1S)-1-((2R)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-[(phenylmethyl)amino]ethanol, 2H-1-Benzopyran-2-methanol 6-fluoro-3,4-dihydro-α-[[(phenylmethyl)amino]methyl]-, (αS,2R)-, (1S,2R)-2-(2-Benzylamino-1-hydroxyethyl)-6-fluorochromane, (1S,2R)-α-(N-Benzylaminomethyl)-6-fluoro-chroman-2-methanol
InChI formel InChI=1S/C18H20FNO2/c19-15-7-9-17-14(10-15)6-8-18(22-17)16(21)12-20-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-5,7,9-10,16,18,20-21H,6,8,11-12H2/t16-,18+/m0/s1
LEDER O[C@@H](CNCc1ccccc1)[C@H]2CCc3cc(F)ccc3O2
IUPAC-namn (1S)-2-(benzylamino)-1-[(2R)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl]etanol
Molekylvikt (g/mol) 301.36
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 301,1478 g/mol