Läs mer
(1S,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)-cyclopropanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)-cyclopropanamine |
| CAS | 1345413-20-8 |
| Molekylformel | C9 H9 F2 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (1S,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)-cyclopropanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9F2N/c10-7-2-1-5(3-8(7)11)6-4-9(6)12/h1-3,6,9H,4,12H2/t6-,9+/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H]1C[C@@H]1c2ccc(F)c(F)c2 |
| IUPAC-namn | (1S,2R)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.171 |
| Formel vikt | 169.07 |