Läs mer
(1S,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, 98%
Produktkod. 10344172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10344172 1 g Glasflaska 1g
10039051 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10344172 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 368410010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23364-44-5 | C14H15NO | 213.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23364-44-5
Molekylformel C14H15NO
Molekylvikt (g/mol) 213.28
MDL-nummer MFCD00074959
InChI-nyckel GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N
Synonym 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-+-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, pubchem5988, gejjwyzzkkksev-kgliplirsa, 1s,2r-2-amino-1,2-di phenyl ethanol, 1r,2s-1-amino-1,2-diphenyl-2-ethanol;, 1s,2r-+-erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, racemic-1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol
PubChem CID 719822
IUPAC-namn (1S,2R)-2-amino-1,2-difenyletanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S, 2R)-2-Amino-1, 2-diphenylethanol
Namnnotering 99%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 142°C to 144°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 13, IV, 2150
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Formel vikt 213.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1S,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.