Learn More
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol, 98%
Product Code. 11347419
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11347419 1 g 1g
11357419 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11347419 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27834.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23364-44-5 | C14H15NO | 213.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23364-44-5
Molekylformel C14H15NO
Molekylvikt (g/mol) 213.28
MDL-nummer MFCD00074959
InChI-nyckel GEJJWYZZKKKSEV-KGLIPLIRSA-N
Synonym 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-+-2-amino-1,2-diphenylethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenyl-ethanol, 1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol, pubchem5988, gejjwyzzkkksev-kgliplirsa, 1s,2r-2-amino-1,2-di phenyl ethanol, 1r,2s-1-amino-1,2-diphenyl-2-ethanol;, 1s,2r-+-erythro-2-amino-1,2-diphenylethanol, racemic-1s,2r-2-amino-1,2-diphenylethan-1-ol
PubChem CID 719822
IUPAC-namn (1S,2R)-2-amino-1,2-difenyletanol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)N
Specifications
Kemiskt namn eller material (1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Smältpunkt 141°C to 143°C
Kvantitet 1 g
Optisk rotation +6.9° (c=0.6 in Ethanol)
Formel vikt 213.28
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.