Läs mer
(1S,2R)-2-((Benzyloxy)methyl)cyclopent-3-enol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2R)-2-((Benzyloxy)methyl)cyclopent-3-enol |
| CAS | 110567-21-0 |
| Molekylformel | C13H16O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (1S,2R)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-3-cyclopenten-1-ol, (1S-trans)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-3-cyclopenten-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c14-13-8-4-7-12(13)10-15-9-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-14H,8-10H2/t12-,13+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1CC=C[C@@H]1COCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (1S,2R)-2-(phenylmethoxymethyl)cyclopent-3-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.26 |
| Formel vikt | 204.115 |