Läs mer
(1S,2R)-3,3-Dimethoxy-1,2-cyclobutanedicarboxylic Acid Di-L-Menthol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2R)-3,3-Dimethoxy-1,2-cyclobutanedicarboxylic Acid Di-L-Menthol Ester |
| CAS | 138736-91-1 |
| Molekylformel | C28H48O6 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (1S,2R)-3,3-Dimethoxy-1,2-cyclobutanedicarboxylic Acid 1,2-Bis[(1R,2S,5R)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl] Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H48O6/c1-16(2)20-11-9-18(5)13-23(20)33-26(29)22-15-28(31-7,32-8)25(22)27(30)34-24-14-19(6)10-12-21(24)17(3)4/h16-25H,9-15H2,1-8H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-,25-/m1/s1 |
| LEDER | COC1(C[C@H]([C@@H]1C(=O)O[C@@H]2C[C@H](C)CC[C@H]2C(C)C)C(=O)O[C@@H]3C[C@H](C)CC[C@H]3C(C)C)OC |
| IUPAC-namn | bis[(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] (1R,2S)-3,3-dimethoxycyclobutane-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.68 |
| Formel vikt | 480.3451 |