Läs mer
(1S,2R,3S,4S)-2,3-dihydroxi-4-(hydroximetyl)-1-aminocyklopentanhydroklorid, 95%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11905281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11905281 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 11905281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362530010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 220497-88-1 | C6H13NR3·HCl | 183,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2R,3S,4S)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Namnnotering 95 % (98 % e.e.)
CAS 220497-88-1
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 124,0 °C till 124,6 °C
Färg Vitt
Enantiomert överskott 97,5 % min.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H13NO3·HCl
Kvantitet 1 g
Synonym 1s,2r,3s,5s-3-amino-5-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol hydrochloride, 1s,2r,3s,4s-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-aminocyclopentane hydrochloride, 1r,2s,3r,4r-2,3-dihydroxy-4-hydroxymethyl-1-aminocyclope, 2s,3s,5s,1r-5-amino-3-hydroxymethyl cyclopentane-1,2-diol, chloride
InChI-nyckel BLTXEPQZAMUGID-VKYWDCQCSA-N
LEDER C1C(C(C(C1N)O)O)CO.Cl
IUPAC-namn (1S,2R,3S,5S)-3-amino-5-(hydroximetyl)cyklopentan-1,2-diol;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 183.63
PubChem CID 24211999
Formel vikt 183.63
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1S,2R,3S,4S)-2,3-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1-aminocyclopentane hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.