Läs mer
(1S,2R,3S,5R)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2R,3S,5R)-2-[(Phenylmethoxy)methyl]-6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-3-ol |
| CAS | 117641-39-1 |
| Molekylformel | C13H16O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Entecavir Impurity 29 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3/c14-11-6-12-13(16-12)10(11)8-15-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-14H,6-8H2/t10-,11+,12-,13+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1C[C@H]2O[C@H]2[C@@H]1COCc3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1S,2R,3S,5R)-2-(phenylmethoxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-3-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.26 |
| Formel vikt | 220.1099 |