Läs mer
(1S,2R,4S,5R,6S)-3,8-Dioxatricyclo[3.2.1.02,4]octane-6-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2R,4S,5R,6S)-3,8-Dioxatricyclo[3.2.1.02,4]octane-6-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 347378-65-8 |
| Molekylformel | C9H12O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O4/c1-2-11-9(10)4-3-5-7-8(13-7)6(4)12-5/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6+,7+,8-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H]1C[C@@H]2O[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.19 |
| Formel vikt | 184.0736 |