Läs mer
(1S,2R,5S)-(+)-Menthol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-Menthol |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 156.1514 |
| Procent renhet | >95% |