Läs mer
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 97 %
Produktkod. 15414747
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15414747 1 g 1g
15424747 5 g 5g
15434747 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15414747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32066.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 126456-43-7 | C9H12NO | 150,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126456-43-7
Molekylformel C9H12NO
Molekylvikt (g/mol) 150.20
MDL-nummer MFCD00216655
InChI-nyckel LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
Synonym 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
PubChem CID 9866743
IUPAC-namn (1S,2R)-1-amino-2,3-dihydro-lH-inden-2-ol
LEDER [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Smältpunkt 117°C to 118°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3259
Optisk rotation −61° (c=0.5 in Chloroform)
Formel vikt 149.19
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (1S, 2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.