Läs mer
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 99 %
Produktkod. 10123391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10123391 250 mg Glasflaska 250mg
10452461 1 g Glasflaska 1g
10760595 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10123391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 315652500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 126456-43-7 | C9H12NO | 150,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126456-43-7
Molekylformel C9H12NO
Molekylvikt (g/mol) 150.20
MDL-nummer MFCD00216655
InChI-nyckel LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
PubChem CID 9866743
LEDER [NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S, 2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 117°C to 121°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Specifik rotation -62
Synonym 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
IUPAC-namn (1S,2R)-1-amino-2,3-dihydro-lH-inden-2-ol
Formel vikt 149.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.