Läs mer
(1S,2R)-cis-4-cyklohexen-1,2-dikarboxylsyra 1-monometylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11465720
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465720 1 g 1g
11475720 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11465720 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25950.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 88335-93-7 | C9H12O4 | 184.19 g/mol
(1S,2R)-cis-4-cyklohexen-1,2-dikarboxylsyra 1-monometylester används i organisk syntes som utgångsmaterial och mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1S,2R)-cis-4-cyklohexen-1,2-dikarboxylsyra 1-monometylester används i organisk syntes som utgångsmaterial och mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, stark syra och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88335-93-7
Molekylformel C9H12O4
Molekylvikt (g/mol) 184.19
MDL-nummer MFCD00757425,MFCD00075490
InChI-nyckel MYYLMIDEMAPSGH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2r-1-methyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 1r,6s-6-methoxycarbonyl cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1r,6s-6-methoxycarbonylcyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, 1r,6s-6-methoxycarbonyl cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid, 1s,2r-1-methyl cis-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate, 1r,6s-6-methoxycarbonyl-1-cyclohex-3-enecarboxylic acid, 1s,2r-1-methylcis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 2-hydrogen 1-methyl 1s,2r-1,2,3,6-tetrahydrophthalate, 1 r,6s-6-methoxycarbonyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid, 1r, 2s-2-methoxycarbonylcyclohex-4-ene-1-carboxylic acid
PubChem CID 5325907
IUPAC-namn (1R,6S)-6-metoxikarbonylcyklohex-3-en-1-karboxylsyra
LEDER COC(=O)C1CC=CCC1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2R)-cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic acid 1-monomethyl ester
Smältpunkt 64°C to 67°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 5262096
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 184.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.