Läs mer
(1S,2R)-N-acetylefedrin, TRC
Produktkod. 30136454
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136454 25 mg
30136301 50 mg
30010087 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136454 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA17386025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 894793-15-8
Molekylformel C12H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 207.27
Synonym N-[(1R,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methylacetamide;
IUPAC-namn N-[(2R)-1-hydroxy-1-fenylpropan-2-yl]-N-metylacetamid
LEDER OC([C@H](N(C)C(C)=O)C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2R)-N-Acetyl Ephedrine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2/c1-9(13(3)10(2)14)12(15)11-7-5-4-6-8-11/h4-9,12,15H,1-3H3/t9-,12?/m1/s1
Procent renhet >95%