missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1S,2S)-1,2-cyklopropandikarboxylsyra 1,2-dietylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2S)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid 1,2-Diethyl Ester |
| CAS | 889461-57-8 |
| Molekylformel | C9 H14 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (1S,2S)-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7(6)9(11)13-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H]1C[C@@H]1C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | dietyl (1S,2S)-cyklopropan-1,2-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.205 |
| Formel vikt | 186.089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?