missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1S,2S)-1,2-cyklopropandikarboxylsyra 1,2-dietylester, TRC

Produktkod. 30359146
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359146 500 mg
30351887 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30359146 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC990413500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1S,2S)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid 1,2-Diethyl Ester
CAS 889461-57-8
Molekylformel C9 H14 O4
Kvantitet 500 mg
Synonym (1S,2S)-Diethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7(6)9(11)13-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m0/s1
LEDER CCOC(=O)[C@H]1C[C@@H]1C(=O)OCC
IUPAC-namn dietyl (1S,2S)-cyklopropan-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 186.205
Formel vikt 186.089
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.