Läs mer
(1S,2S)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2S)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid |
| CAS | 14590-54-6 |
| Molekylformel | C5 H6 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (S,S)-(+)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid, (+)-(S)-1,2-trans-Cyclopropanedicarboxylic Acid, (1S-trans)-1,2-Cyclopropanedicarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3(2)5(8)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-,3-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@H]1C[C@@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1S,2S)-cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.0987 |
| Formel vikt | 130.0266 |