Läs mer
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyklohexan, 98 %
Código de producto. 10569263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
10569263 1 g 1g
10319220 250 mg 250mg
13418518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10569263 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310220010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 21436-03-3 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 21436-03-3
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00062986,MFCD00063747
InChI-nyckel SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
PubChem CID 479307
LEDER NC1CCCCC1N
Especificaciones
Kemiskt namn eller material (1S, 2S)-(+)-1, 2-Diaminocyclohexane
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 39.0°C to 45.0°C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 104.0°C to 110.0°C (40.0 mmHg)
Flampunkt 76°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H10(NH2)2
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande +25.25 (20.00°C 589nm,c=5,1 M HCl)
Specifik rotation + 25.25
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water.
IUPAC-namn cyklohexan-1,2-diamin
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.