Läs mer
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyklohexan, 98 %
Produktkod. 11398945
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398945 5 g 5g
11308955 250 mg 250mg
11388945 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14072.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Alfa Aesar (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyklohexan, 98%, Mängd: 5 g, Kokpunkt: 104 grader. C till 110 grader. C (40 mmHg), smältpunkt: 43 grader. C till 45 grader. C, molekylvikt: 114,192, procentuell renhet: 98 %, Beilstein: 2801645, CAS: 21436-03-3, DOT-information: Riskklass: 8; Förpackningsgrupp: II | CAS: 21436-03-3 | C6H14N2 | 114,19 g/mol
För syntes av optiskt aktiva produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21436-03-3
Molekylformel C6H14N2
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00062986,MFCD00063747
InChI-nyckel SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1s,2s-+-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-cyclohexanediamine, s-dach, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane, 1s,2s-diaminocyclohexane, ss-diaminocyclohexane, 1s-+-trans-1,2-diaminocyclohexane, +-s,s-1,2-diaminocyclohexane, unii-d2v3lyg9f0
PubChem CID 479307
LEDER NC1CCCCC1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane
Smältpunkt 43 °C till 45 °C
Kokpunkt 104 °C till 110 °C (40 mmHg)
Flampunkt 70 °C (158 °F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 2801645
Känslighet Luftkänslig
Optisk rotation +25,5° (c=5 i 1 N HCl)
IUPAC-namn cyklohexan-1,2-diamin
Formel vikt 114.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.