Läs mer
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, 97%
Produktkod. 11337826
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11337826 250 mg 250mg
11327826 1 g 1g
15478969 5 g 5g
15488969 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11337826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12968.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29841-69-8 | C14H16N2 | 212.296 g/mol
(1S,2S)-(-)-1,2-difenyl-1,2-etandiaminsolvatiseringsmedel, För syntes av enantioren etylendiaminer genom kiralitetsöverföring (kondensation med diketoner följt av reduktiv klyvning), Co-katalysator i Ru-katalyserad enantioselektiv hydrering av aromatisk ligering av metaller och versatellit hydrering, komplex.1 Används vid syntesen av kirala tropokoronander som har potentiell användbarhet i asymmetrisk katalys
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1S,2S)-(-)-1,2-difenyl-1,2-etandiaminsolvatiseringsmedel, För syntes av enantioren etylendiaminer genom kiralitetsöverföring (kondensation med diketoner följt av reduktiv klyvning), Co-katalysator i Ru-katalyserad enantioselektiv hydrering av aromatisk ligering av metaller och versatellit hydrering, komplex.1 Används vid syntes av kirala tropokoronander som har potentiell användbarhet i asymmetrisk katalys.
Löslighet
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29841-69-8
Molekylformel C14H16N2
Molekylvikt (g/mol) 212.296
MDL-nummer MFCD00082751
InChI-nyckel PONXTPCRRASWKW-KBPBESRZSA-N
Synonym 1s,2s---1,2-diphenylethylenediamine, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1s,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diamine, 1s,2s-1,2-diphenyl-1,2-ethanediamine, 1s,2s---1,2-diamino-1,2-diphenylethane, s,s-dpen, 1,2-ethanediamine, 1,2-diphenyl-, 1s,2s, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, --1,2-diphenylethylenediamine, diphenylethylenediamine
PubChem CID 6931238
IUPAC-namn (1S,2S)-1,2-difenyletan-1,2-diamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
Smältpunkt 80°C to 84°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3259
Beilstein 3201645
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation −102° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 212.3
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.