Läs mer
(1S,2S)-1,2-Difenyl-1,2-etanedimin, TRC
Produktkod. 30377158
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30377158 50 mg
1 options
Produktkod. 30377158 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD48790050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine
CAS 29841-69-8
Molekylformel C14H16N2
Kvantitet 50 mg
Synonym ((1S,2S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)amine, (-)-Stilbenediamine, (S,S)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane, (S,S)-1,2-Diphenylethylene-1,2-diamine
InChI formel InChI=1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1
LEDER N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn (1S,2S)-1,2-difenyletan-1,2-diamin
Molekylvikt (g/mol) 212.29
Formel vikt 212.1313