Läs mer
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrofenyl)propan-1,3-diol, 96%
Produktkod. 10598761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10598761 5 g Glasflaska 5g
10120611 25 g Glasflaska 25g
10320944 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10598761 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334800050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2964-48-9 | C9H12N2O4 | 212,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2964-48-9
Molekylformel C9H12N2O4
Molekylvikt (g/mol) 212.2
MDL-nummer MFCD00007359
InChI-nyckel OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
PubChem CID 224171
LEDER C1=CC(=CC=C1C(C(CO)N)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S, 2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1, 3-diol
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 160 °C till 166 °C
Färg Gul till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Specifik rotation +31
Synonym 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitro-phenyl-propane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, threomine, 1s,2s-2-azanyl-1-4-nitrophenyl propane-1,3-diol, 1s,2s-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propaned, 1,3-propanediol,2-amino-1-4-nitrophenyl-, 1s,2s, l-threo-+-2-amino-1-4-nitrophenyl-1,3-propanediol
Formel vikt 212.2
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.