Läs mer
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-fenyl-1,3-propandiol, 97 %
Produktkod. 11349837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349837 1 g 1g
11339837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042183.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Asymetrisk syntes av kirala 2-oxazoliner | CAS: 28143-91-1 | C9H13NO2 | 167,208 g/mol
Asymmetrisk syntes av kirala 2-oxazoliner
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28143-91-1
Molekylformel C9H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 167.208
MDL-nummer MFCD00004503
InChI-nyckel JUCGVCVPNPBJIG-IUCAKERBSA-N
PubChem CID 119881
IUPAC-namn (lS,2S)-2-amino-l-fenylpropan-1,3-diol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol
Smältpunkt 112 °C till 115 °C
Kvantitet 1 g
Synonym 1s,2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, l-+-threo-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-propane-1,3-diol, 1s, 2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-phenyl-, 1s,2s, pubchem6415, s r*,r*-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, s,s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol
Formel vikt 167.21
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.